2'-(Trifluormethyl)biphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
AS30292G1
AS30292G5
ACTIAS30292G1EA
0
CHF
ACTIAS30292G1
ACTIAS30292G5
2'-(Trifluormethyl)biphenyl-3-carbonsäure
2'-(Trifluormethyl)biphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₄H₉F₃O₂ MW: 266,22 g/mol |
MDL Number:
MFCD03424602 CAS-Nummer: 168618-48-2 |