N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid für die Gaschromatographie, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyms: MSTFA N-Methyl-N-(trimethylsilyl)-2,2,2-trifluoracetamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.11805.0005EA 381 CHF
1.11805.0005
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid für die Gaschromatographie, Supelco®
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid
Formel: C₆H₁₂F₃NOSi
MW: 199,25 g/mol
Siedepunkt: 130 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000411
CAS-Nummer: 24589-78-4
EINECS: 246-331-6
UN: 1993
ADR: 3,
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Molar Mass 199.25 g/mol
Boiling Point 130 - 132 °C (1013 hPa)
Flash Point 25 °C
Density 1.085 g/cm3
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid