2'-(Trifluormethyl)biphenyl-4-carbaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS30288G1
AS30288G5
ACTIAS30288G1EA
0
CHF
ACTIAS30288G1
ACTIAS30288G5
2'-(Trifluormethyl)biphenyl-4-carbaldehyd
2'-(Trifluormethyl)biphenyl-4-carbaldehyd
Formel:
C₁₄H₉F₃O |
MDL Number:
MFCD01631916 CAS-Nummer: 198205-95-7 |