2'-(Trifluormethyl)biphenyl-3-carbaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-3-carbaldehyde
AS30294G1
AS30294G5
ACTIAS30294G1EA
0
CHF
ACTIAS30294G1
ACTIAS30294G5
2'-(Trifluormethyl)biphenyl-3-carbaldehyd
2'-(Trifluormethyl)biphenyl-3-carbaldehyd
Formel:
C₁₄H₉F₃O MW: 250,2159 g/mol |
MDL Number:
MFCD03424642 CAS-Nummer: 675596-31-3 |