4-Fluor-3-iodbenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS33810G1
AS33810G5
ACTIAS33810G1EA
0
CHF
ACTIAS33810G1
ACTIAS33810G5
4-Fluor-3-iodbenzoesäure
4-Fluoro-3-iodobenzoic acid
Formel:
C₇H₄FIO₂ MW: 266.01 g/mol |
MDL Number:
MFCD03788556 CAS-Nummer: 403-18-9 |