4-Fluor-2-iodbenzoesäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
H55531.03
H55531.06
H55531.03EA
109
CHF
H55531.03
H55531.06
4-Fluor-2-iodbenzoesäure ≥97%
4-Fluoro-2-iodobenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 56096-89-0
Molecular Formula: C7H4FIO2
Formula Weight: 266.01
Melting Point: 143-147°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD04108278
Formel:
C₇H₄FIO₂ MW: 266,01 g/mol Melting Pt: 143…147 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04108278 CAS-Nummer: 56096-89-0 ADR: 6.1,III |