5-Fluor-2-iodbenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS31310G1 AS31310G5
ACTIAS31310G1EA 0 CHF
ACTIAS31310G1 ACTIAS31310G5
5-Fluor-2-iodbenzoesäure
5-Fluor-2-iodbenzoesäure
Formel: C₇H₄FIO₂
MDL Number: MFCD00837316
CAS-Nummer: 52548-63-7