3-Fluor-4-iodbenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS33898G1
AS33898G5
ACTIAS33898G1EA
0
CHF
ACTIAS33898G1
ACTIAS33898G5
3-Fluor-4-iodbenzoesäure
3-Fluoro-4-iodobenzoic acid
Formel:
C₇H₄FIO₂ MW: 266,0100 g/mol |
MDL Number:
MFCD07774250 CAS-Nummer: 825-98-9 |