3-Fluor-2-iodbenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS33802G1
AS33802G5
ACTIAS33802G1EA
0
CHF
ACTIAS33802G1
ACTIAS33802G5
3-Fluor-2-iodbenzoesäure
3-Fluoro-2-iodobenzoic acid
Formel:
C₇H₄FIO₂ MW: 266,0100 g/mol |
MDL Number:
MFCD07774249 CAS-Nummer: 387-48-4 |