4-Brom-2,5-difluorbenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS35740G1 AS35740G5
ACTIAS35740G1EA 0 CHF
ACTIAS35740G1 ACTIAS35740G5
4-Brom-2,5-difluorbenzoesäure
4-Bromo-2,5-difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrF₂O₂
MW: 237,0000 g/mol
MDL Number: MFCD00844105
CAS-Nummer: 28314-82-1