Methyl-2,3-dihydroxybenzoat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: Methyl 2,3-dihydroxybenzoate
AS20845G100 AS20845G25
ACTIAS20845G100EA 365 CHF
ACTIAS20845G100 ACTIAS20845G25
Methyl-2,3-dihydroxybenzoat
Methyl-2,3-dihydroxybenzoat
Formel: C₈H₈O₄
MW: 168,1467 g/mol
MDL Number: MFCD00039520
CAS-Nummer: 2411-83-8
EINECS: 219-317-2