2-Brom-5-chlorbenzylalkohol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
(2-Bromo-5-chlorophenyl)methanol
AS35537G1
AS35537G5
ACTIAS35537G1EA
0
CHF
ACTIAS35537G1
ACTIAS35537G5
2-Brom-5-chlorbenzylalkohol
2-Brom-5-chlorbenzylalkohol
Formel:
C₇H₆BrClO MW: 221,4800 g/mol |
MDL Number:
MFCD09261147 CAS-Nummer: 60666-70-8 |