3-(Benzyloxy)phenylisothiocyanat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 3-Benzyloxyphenylisothiocyanate
L19242.03 L19242.MD
L19242.03EA 237 CHF
L19242.03 L19242.MD
3-(Benzyloxy)phenylisothiocyanat ≥97%
3-(Benzyloxy)phenylisothiocyanat
Purity: 97% CAS No.: 206559-36-6 Molecular Formula: C14H11NOS Formula Weight: 241.31 Melting Point: 49-51° UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00060374
Formel: C₁₄H₁₁NOS
MW: 241,31 g/mol
Melting Pt: 49…51 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00060374
CAS-Nummer: 206559-36-6
ADR: 8,III