Ethyl-2,4-dimethylbenzoat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
Ethyl 2,4-dimethylbenzoate
AS20795G25
AS20795G5
ACTIAS20795G25EA
261
CHF
ACTIAS20795G25
ACTIAS20795G5
Ethyl-2,4-dimethylbenzoat
Ethyl-2,4-dimethylbenzoat
Formel:
C₁₁H₁₄O₂ MW: 178.23 g/mol |
MDL Number:
MFCD00015438 CAS-Nummer: 33499-42-2 EINECS: 251-544-2 |