Methyl-2,3-dimethylbenzoat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: Methyl 2,3-dimethylbenzoate
AS21511G25 AS21511G5
ACTIAS21511G25EA 0 CHF
ACTIAS21511G25 ACTIAS21511G5
Methyl-2,3-dimethylbenzoat
Methyl-2,3-dimethylbenzoat
Formel: C₁₀H₁₂O₂
MDL Number: MFCD06203773
CAS-Nummer: 15012-36-9