Ethyl-2,3-dimethylbenzoat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21512G25 AS21512G5
ACTIAS21512G25EA 0 CHF
ACTIAS21512G25 ACTIAS21512G5
Ethyl-2,3-dimethylbenzoat
Ethyl-2,3-dimethylbenzoat
Formel: C₁₁H₁₄O₂
MDL Number: MFCD00017523
CAS-Nummer: 104175-24-8