2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzylalkohol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylalcohol
AS32409G1
AS32409G5
ACTIAS32409G1EA
0
CHF
ACTIAS32409G1
ACTIAS32409G5
2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzylalkohol
2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzylalkohol
Formel:
C₈H₆ClF₃O MW: 210,58 g/mol |
MDL Number:
MFCD04972757 CAS-Nummer: 56456-51-0 |