Methyl-2-methyl-4-nitrobenzoat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: Methyl 2-methyl-4-nitrobenzoate
AS22455G1 AS22455G25 AS22455G5
ACTIAS22455G1EA 0 CHF
ACTIAS22455G1 ACTIAS22455G25 ACTIAS22455G5
Methyl-2-methyl-4-nitrobenzoat
Methyl-2-methyl-4-nitrobenzoat
Formel: C₉H₉NO₄
MW: 195.1700 g/mol
MDL Number: MFCD03618407
CAS-Nummer: 62621-09-4