4-Fluor-3-(methylsulfonyl)benzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22334G1 AS22334G25 AS22334G5
ACTIAS22334G1EA 0 CHF
ACTIAS22334G1 ACTIAS22334G25 ACTIAS22334G5
4-Fluor-3-(methylsulfonyl)benzoesäure
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzoic acid
Formel: C₈H₇FO₄S
MDL Number: MFCD08458082
CAS-Nummer: 158608-00-5