3-Fluor-4-(methylsulfonyl)benzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22498G1 AS22498G25 AS22498G5
ACTIAS22498G1EA 0 CHF
ACTIAS22498G1 ACTIAS22498G25 ACTIAS22498G5
3-Fluor-4-(methylsulfonyl)benzoesäure
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
Formel: C₈H₇FO₄S
MW: 218.2000 g/mol
MDL Number: MFCD09743730
CAS-Nummer: 185945-88-4