2-Fluor-4-(methylsulfonyl)benzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22330G1 AS22330G25 AS22330G5
ACTIAS22330G1EA 148 CHF
ACTIAS22330G1 ACTIAS22330G25 ACTIAS22330G5
2-Fluor-4-(methylsulfonyl)benzoesäure
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
Formel: C₈H₇FO₄S
MDL Number: MFCD11615492
CAS-Nummer: 142994-04-5