4-(Methylsulfonyl)benzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 4-Methylsulphonylbenzoic acid
AS20194G100 AS20194G25
ACTIAS20194G100EA 0 CHF
ACTIAS20194G100 ACTIAS20194G25
4-(Methylsulfonyl)benzoesäure
4-(Methylsulphonyl)benzoic acid
Formel: C₈H₈O₄S
MW: 200.21 g/mol
MDL Number: MFCD00007564
CAS-Nummer: 4052-30-6
EINECS: 223-756-5