2-(Methylsulfonyl)benzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20700G25
AS20700G5
ACTIAS20700G25EA
0
CHF
ACTIAS20700G25
ACTIAS20700G5
2-(Methylsulfonyl)benzoesäure
2-(Methylsulphonyl)benzoic acid
Formel:
C₈H₈O₄S MW: 200.21 g/mol |
MDL Number:
MFCD00216492 CAS-Nummer: 33963-55-2 |