Methyl-2-phenoxybenzoat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms:
Methyl 2-phenoxybenzoate
L14584.09
L14584.18
L14584.09EA
52.3
CHF
L14584.09
L14584.18
Methyl-2-phenoxybenzoat ≥99%
Methyl-2-phenoxybenzoat
Purity: 99%
CAS No.: 21905-56-6
Molecular Formula: C14H12O3
Formula Weight: 228.25
Refractive Index: 1.5760
Boiling Point: 130°/0.5mm
MDL No.: MFCD03093064
Formel:
C₁₄H₁₂O₃ MW: 228,25 g/mol Siedepunkt: 130 °C (0.5 mmHg) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03093064 CAS-Nummer: 21905-56-6 |