3-Chlor-4-(methylsulfonyl)benzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22507G1 AS22507G5
ACTIAS22507G1EA 183 CHF
ACTIAS22507G1 ACTIAS22507G5
3-Chlor-4-(methylsulfonyl)benzoesäure
3-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
Formel: C₈H₇ClO₄S
MDL Number: MFCD13191622
CAS-Nummer: 1197193-45-5