2-Chlor-4-(methylsulfonyl)benzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS22437G100EA
64
CHF
ACTIAS22437G100
2-Chlor-4-(methylsulfonyl)benzoesäure
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
Formel:
C₈H₇ClO₄S MW: 234,66 g/mol |
MDL Number:
MFCD00216496 CAS-Nummer: 53250-83-2 EINECS: 406-520-8 |