tert-Butylhydrazin Hydrochlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B23876.14
B23876.22
B23876.36
B23876.14EA
73.4
CHF
B23876.14
B23876.22
B23876.36
tert-Butylhydrazin Hydrochlorid ≥98%
tert-Butylhydrazin Hydrochlorid
Purity: 98%
CAS No.: 7400-27-3
Molecular Formula: (CH3)3CNHNH2.HCl
Formula Weight: 124.61
Melting Point: ca 192° dec.
Beilstein Reference: 3651224
Formel:
C₄H₁₃ClN₂ Melting Pt: ∼ 192 °C (Zersetzung) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012947 CAS-Nummer: 7400-27-3 EINECS: 231-001-6 |