4-Pyrid-4-ylbenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4-Pyridin-4-yl-benzoic acid
AS30234G1
AS30234G5
ACTIAS30234G1EA
0
CHF
ACTIAS30234G1
ACTIAS30234G5
4-Pyrid-4-ylbenzoesäure
4-Pyrid-4-ylbenzoesäure
Formel:
C₁₂H₉NO₂ |
MDL Number:
MFCD04114574 CAS-Nummer: 4385-76-6 |