4-Pyrid-3-ylbenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4-Pyridin-3-yl-benzoic acid
AS30233G1
AS30233G5
ACTIAS30233G1EA
0
CHF
ACTIAS30233G1
ACTIAS30233G5
4-Pyrid-3-ylbenzoesäure
4-Pyrid-3-ylbenzoesäure
Formel:
C₁₂H₉NO₂ |
MDL Number:
MFCD03426513 CAS-Nummer: 4385-75-5 |