4-Pyrid-2-ylbenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4-(2-Pyridyl)benzoic acid, 4-(Pyridin-2-yl)benzoic acid
AS30232G1
AS30232G5
ACTIAS30232G1EA
0
CHF
ACTIAS30232G1
ACTIAS30232G5
4-Pyrid-2-ylbenzoesäure
4-Pyrid-2-ylbenzoesäure
Formel:
C₁₂H₉NO₂ |
MDL Number:
MFCD01830093 CAS-Nummer: 4385-62-0 |