8-Methylchinolin-5-boronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 8-Methyl-5-quinolineboronic Acid
AS21099G1 AS21099G5
ACTIAS21099G1EA 0 CHF
ACTIAS21099G1 ACTIAS21099G5
8-Methylchinolin-5-boronsäure
8-Methylchinolin-5-boronsäure
Formel: C₁₀H₁₀BNO₂
MW: 187.0000 g/mol
MDL Number: MFCD05256435
CAS-Nummer: 1025010-58-5