Mehrkanalpipetten, variables Volumen, Axygen® Axypet™
Lieferant: Corning
AP-12-10 AP-12-200 AP-12-300 AP-12-50 AP-8-10 AP-8-200 AP-8-300 AP-8-50
AXYGAP-12-10EA 718 CHF
AXYGAP-12-10 AXYGAP-12-200 AXYGAP-12-300 AXYGAP-12-50 AXYGAP-8-10 AXYGAP-8-200 AXYGAP-8-300 AXYGAP-8-50
Mehrkanalpipetten, variables Volumen, Axygen® Axypet™
Pipetten Mikropipetten
Diese Pipetten kombinieren höchste Level an Genauigkeit und Präzision mit Design-Innovationen um Pipettieren über längere Zeiträume hinweg komfortabler zu gestalten.
  • Digitale Volumenanzeige mit einfach zu lesenden Zahlen
  • Fortschrittliche, leichte Materialien (Gehäuse der Pipette und Kolbensysteme)
  • Jeder Kanal hat ein individuelles Kolbensystem um Genauigkeit und Reproduzierbarkeit (zwischen Pipettierserien und zwischen den einzelnen Kanälen) zu garantieren
  • Mikrometer ist jederzeit einstellbar für die Auswahl von ganzen oder Teilvolumen
Die Pipettier- und Abwurfknöpfe sind ergonomisch platziert und funktionieren reibungslos um komfortables Pipettieren für Links- und Rechtshänder zu ermöglichen. Um Pipettieren in jede Richtung zu ermöglichen kann die Verteilerspitze um 360° gedreht werden. Der innovative Abwurf ist kurvenförmig, damit die Spitzen stufenweise abgeworfen werden, was den Kraftaufwand für das Abwerfen reduziert.