Dimethyl-trans-cyclohexan-1,4-dicarboxylat 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Dimethyl trans-1,4-cyclohexanedicarboxylate, Dimethyl trans-1,4-Cyclohexanedicarboxylate
240790050 240790250
ACRO240790050EA 122 CHF
ACRO240790050 ACRO240790250
Dimethyl-trans-cyclohexan-1,4-dicarboxylat 99+%
Dimethyl-trans-cyclohexan-1,4-dicarboxylat
Formel: C₁₀H₁₆O₄
Melting Pt: 67…70 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00063917
CAS-Nummer: 3399-22-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 70 °C
GC ≥99.0 %