(3,5-Dichlorphenyl)methansulfonsäurechlorid 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 3,5-Dichloro-α-toluenesulphonyl chloride
H50707.03 H50707.MD
H50707.03EA 256 CHF
H50707.03 H50707.MD
(3,5-Dichlorphenyl)methansulfonsäurechlorid 96%
(3,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Purity: 96% CAS No.: 163295-70-3 Molecular Formula: C7H5Cl3O2S Formula Weight: 259.54 UN No.: 3096 MDL No.: MFCD01631928
Formel: C₇H₅CI₃O₂S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631928
CAS-Nummer: 163295-70-3
UN: 3261
ADR: 8,II