N-Cbz-3-brom-4-fluoranilin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS23609G1 AS23609G25 AS23609G5
ACTIAS23609G1EA 81 CHF
ACTIAS23609G1 ACTIAS23609G25 ACTIAS23609G5
N-Cbz-3-brom-4-fluoranilin
N-Cbz-3-brom-4-fluoranilin
Formel: C₁₄H₁₁BrFNO₂
MDL Number: MFCD18071052
CAS-Nummer: 1256633-39-2