4-Bromphenacyltrifluormethansulfonat
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
4026640.0250 4026640.1000
BACE4026640.0250EA 0 CHF
BACE4026640.0250 BACE4026640.1000
4-Bromphenacyltrifluormethansulfonat
4-Bromphenacyltrifluormethansulfonat
Formel: C₉H₆BrF₃O₄S
MDL Number: MFCD00467440
CAS-Nummer: 93128-04-2