N-Boc-4-brom-2-fluoranilin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
N-Boc-4-Bromo-2-fluoro-aniline, tert-Butyl (4-bromo-2-fluorophenyl)carbamate
AS23678G25
AS23678G5
ACTIAS23678G25EA
0
CHF
ACTIAS23678G25
ACTIAS23678G5
N-Boc-4-brom-2-fluoranilin
N-Boc-4-brom-2-fluoranilin
Formel:
C₁₁H₁₃BrFNO₂ MW: 290.1288 g/mol |
MDL Number:
MFCD07369884 CAS-Nummer: 209958-42-9 |