N-Boc-3-brom-4-fluoranilin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS23608G1
AS23608G25
AS23608G5
ACTIAS23608G1EA
0
CHF
ACTIAS23608G1
ACTIAS23608G25
ACTIAS23608G5
N-Boc-3-brom-4-fluoranilin
N-Boc-3-brom-4-fluoranilin
Formel:
C₁₁H₁₃BrFNO₂ MW: 290.1300 g/mol |
MDL Number:
MFCD11975628 CAS-Nummer: 836619-77-3 |