1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-boronsäure Hydrochlorid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS15315G1
AS15315G5
ACTIAS15315G1EA
0
CHF
ACTIAS15315G1
ACTIAS15315G5
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-boronsäure Hydrochlorid
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-boronsäure Hydrochlorid
Formel:
C₆H₁₂BClN₂O₂ |
MDL Number:
MFCD11616524 CAS-Nummer: 1162262-38-5 |