1H-Pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS31224G1 AS31224G5
ACTIAS31224G1EA 0 CHF
ACTIAS31224G1 ACTIAS31224G5
1H-Pyrazol-4-boronsäurepinakolester
1H-Pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Formel: C₉H₁₅BN₂O₂
MDL Number: MFCD03453063
CAS-Nummer: 269410-08-4