1H-Benzimidazol-4-carbonsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
1H-Benzimidazole-7-carboxylic acid
AS1265G1
AS1265G5
ACTIAS1265G1EA
0
CHF
ACTIAS1265G1
ACTIAS1265G5
1H-Benzimidazol-4-carbonsäure
1H-Benzimidazol-4-carbonsäure
Formel:
C₈H₆N₂O₂ MW: 162,14 g/mol |
MDL Number:
MFCD01823426 CAS-Nummer: 46006-36-4 |