2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H35114.MD
H35114.03
H35114.MDEA
0
CHF
H35114.MD
H35114.03
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin 95%
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin
Formel:
C₈H₈N₂ Siedepunkt: 148 °C (20 mmHg) Melting Pt: 39…42 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02251330 CAS-Nummer: 934-37-2 |