7-Chlorimidazo[4,5-b]pyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
7-Chloro-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
AS31942G1
AS31942G5
ACTIAS31942G1EA
0
CHF
ACTIAS31942G1
ACTIAS31942G5
7-Chlorimidazo[4,5-b]pyridin
7-Chlorimidazo[4,5-b]pyridin
Formel:
C₆H₄ClN₃ MW: 153.5691 g/mol |
MDL Number:
MFCD15143399 CAS-Nummer: 6980-11-6 |