6-Chlorimidazo[1,2-a]pyridin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H33234.03 H33234.06
H33234.03EA 47.3 CHF
H33234.03 H33234.06
6-Chlorimidazo[1,2-a]pyridin ≥97%
6-Chlorimidazo[1,2-a]pyridin
Formel: C₇H₅ClN₂
MW: 152,58 g/mol
Melting Pt: 80…82 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05663807
CAS-Nummer: 6188-25-6