4-Chlorimidazo[4,5-c]pyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 4-Chloro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
AS5138G1 AS5138G5
ACTIAS5138G1EA 0 CHF
ACTIAS5138G1 ACTIAS5138G5
4-Chlorimidazo[4,5-c]pyridin
4-Chlorimidazo[4,5-c]pyridin
Formel: C₆H₄ClN₃
MDL Number: MFCD08689582
CAS-Nummer: 2770-01-6