Methyl-5-bromimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS51440G1
AS51440G5
ACTIAS51440G1EA
0
CHF
ACTIAS51440G1
ACTIAS51440G5
Methyl-5-bromimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Methyl-5-bromimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Formel:
C₉H₇BrN₂O₂ MW: 255,681 g/mol |
MDL Number:
MFCD11109379 CAS-Nummer: 1092351-65-9 |