7-Bromimidazo[1,2-a]pyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS50986G1
AS50986G5
ACTIAS50986G1EA
0
CHF
ACTIAS50986G1
ACTIAS50986G5
7-Bromimidazo[1,2-a]pyridin
7-Bromimidazo[1,2-a]pyridin
Formel:
C₇H₅BrN₂ |
MDL Number:
MFCD07778353 CAS-Nummer: 808744-34-5 |