6-Bromimidazo[1,2-a]pyridin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H34453.03 H34453.06
H34453.03EA 62.8 CHF
H34453.03 H34453.06
6-Bromimidazo[1,2-a]pyridin ≥98%
6-Bromimidazo[1,2-a]pyridin
Purity: 98% CAS No.: 6188-23-4 Molecular Formula: C7H5BrN2 Formula Weight: 197.03 Melting Point: 78-80° MDL No.: MFCD06496200
Formel: C₇H₅BrN₂
MW: 197.03 g/mol
Melting Pt: 78…80 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06496200
CAS-Nummer: 6188-23-4