6-Bromimidazo[1,2-a]pyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS2527G1
AS2527G5
ACTIAS2527G1EA
0
CHF
ACTIAS2527G1
ACTIAS2527G5
6-Bromimidazo[1,2-a]pyridin
6-Bromimidazo[1,2-a]pyridin
Formel:
C₇H₅BrN₂ |
MDL Number:
MFCD06496200 CAS-Nummer: 6188-23-4 |