3-Bromimidazo[1,2-a]pyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS12861G1
AS12861G5
ACTIAS12861G1EA
23
CHF
ACTIAS12861G1
ACTIAS12861G5
3-Bromimidazo[1,2-a]pyridin
3-Bromimidazo[1,2-a]pyridin
Formel:
C₇H₅BrN₂ MW: 197,0300 g/mol |
MDL Number:
MFCD00014556 CAS-Nummer: 4926-47-0 |